Methyl-2-chloro-6-methylisonicotinate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Methyl 2-chloro-6-picoline-4-carboxylate, Methyl 2-chloro-6-methylpyridine-4-carboxylate
OR8630-1G OR8630-5G OR8630-10G
APOSOR8630-1GEA 22 EUR
APOSOR8630-1G APOSOR8630-5G APOSOR8630-10G
Methyl-2-chloro-6-methylisonicotinate 97%
Methyl-2-chloro-6-methylisonicotinate
Formule: C₈H₈ClNO₂
MW: 185.61 g/mol
Kookpunt: 124…125 °C/7mmHg
Smeltpunt: 58…62 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04038391
CAS nummer: 3998-90-1