3-Bromo-5-hydroxypyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Bromo-3-pyridinol, 3-Bromo-5-pyridinol, 5-Bromo-pyridin-3-ol
OR8631-25G OR8631-5G OR8631-100G
APOSOR8631-25GEA 80.4 EUR
APOSOR8631-25G APOSOR8631-5G APOSOR8631-100G
3-Bromo-5-hydroxypyridine
3-Bromo-5-hydroxypyridine
Formule: C₅H₄BrNO
Smeltpunt: 166…170 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00661305
CAS nummer: 74115-13-2