2,4-Dibromopyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR8632-5G OR8632-1G OR8632-25G
APOSOR8632-5GEA 22 EUR
APOSOR8632-5G APOSOR8632-1G APOSOR8632-25G
2,4-Dibromopyridine 97%
2,4-Dibromopyridine
Formule: C₅H₃Br₂N
Smeltpunt: 35…40 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01859720
CAS nummer: 58530-53-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III