(Phenylthio)propanone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8634-25G OR8634-5G
APOSOR8634-25GEA 316 EUR
APOSOR8634-25G APOSOR8634-5G
(Phenylthio)propanone 97%
(Phenylthio)propanone
Formule: C₉H₁₀OS
Smeltpunt: 40…43 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00014992
CAS nummer: 5042-53-5