5-(Hydroxymethyl)-2-iodophenol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8637-1G OR8637-10G OR8637-5G OR8637-25G
APOSOR8637-1GEA 67.2 EUR
APOSOR8637-1G APOSOR8637-10G APOSOR8637-5G APOSOR8637-25G
5-(Hydroxymethyl)-2-iodophenol 97%
5-(Hydroxymethyl)-2-iodophenol
Formule: C₇H₇IO₂
Smeltpunt: 115…118 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06202863
CAS nummer: 773869-57-1