2-(Ethylthio)ethylamine 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR8640-25G OR8640-5G
APOSOR8640-25GEA 342 EUR
APOSOR8640-25G APOSOR8640-5G
2-(Ethylthio)ethylamine 96%
2-(Ethylthio)ethylamine
Formule: C₄H₁₁NS
MW: 105.2 g/mol
Kookpunt: 159…160 °C
Dichtheid: 0.976 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 57 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00014826
CAS nummer: 36489-03-9
UN: 2734
ADR: 8+3 II