3-Methoxybenzylamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: m-Anisylamine, 3-(Aminomethyl)anisole
OR8643-25G OR8643-5G OR8643-1G OR8643-100G
APOSOR8643-25GEA 83.3 EUR
APOSOR8643-25G APOSOR8643-5G APOSOR8643-1G APOSOR8643-100G
3-Methoxybenzylamine 98%
3-Methoxybenzylamine
Formule: C₈H₁₁NO
Kookpunt: 230…231 °C
Dichtheid: 1,7 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008115
CAS nummer: 5071-96-5
EINECS: 225-779-6
UN: 2735
ADR: 8,III