1-Methyl-1H-indole-4-sulphonyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR8646-1G OR8646-250MG
APOSOR8646-1GEA 497 EUR
APOSOR8646-1G APOSOR8646-250MG
1-Methyl-1H-indole-4-sulphonyl chloride 97%
1-Methyl-1H-indole-4-sulphonyl chloride
Formule: C₉H₈ClNO₂S
Smeltpunt: 95…97 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08690260
CAS nummer: 876316-36-8
UN: 1759
ADR: 8,III