1-Methyl-1H-indole-4-carbonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8653-100MG OR8653-5G
APOSOR8653-100MGEA 22 EUR
APOSOR8653-100MG APOSOR8653-5G
1-Methyl-1H-indole-4-carbonitrile 97%
1-Methyl-1H-indole-4-carbonitrile
Formule: C₁₀H₈N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08690265
CAS nummer: 628711-58-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III