Methyl-2-(methylsulphanyl)pyrimidine-5-carboxylate, Technical Grade
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl 2-methylthiopyrimidine-5-carboxylate, Methyl 2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
OR8662-1G OR8662-250MG OR8662-5G
APOSOR8662-1GEA 73 EUR
APOSOR8662-1G APOSOR8662-250MG APOSOR8662-5G
Methyl-2-(methylsulphanyl)pyrimidine-5-carboxylate, Technical Grade
Methyl-2-(methylsulphanyl)pyrimidine-5-carboxylate
Formule: C₇H₈N₂O₂S
Smeltpunt: 96…97 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00194932
CAS nummer: 38275-41-1