Furan-2-boronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Furan-2-ylboronic acid
OR8669-100G OR8669-25G OR8669-5G
APOSOR8669-100GEA 176 EUR
APOSOR8669-100G APOSOR8669-25G APOSOR8669-5G
Furan-2-boronic acid 98%
Furan-2-boronic acid
Formule: C₄H₅BO₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00799544
CAS nummer: 13331-23-2