Furan-3-boronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8670-1G OR8670-25G OR8670-5G
APOSOR8670-1GEA 22 EUR
APOSOR8670-1G APOSOR8670-25G APOSOR8670-5G
Furan-3-boronic acid 98%
Furan-3-boronic acid
Formule: C₄H₅BO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01319007
CAS nummer: 55552-70-0