3-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR8677-1G OR8677-250MG
APOSOR8677-1GEA 319 EUR
APOSOR8677-1G APOSOR8677-250MG
3-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzaldehyde 97%
3-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzaldehyde
Formule: C₁₂H₁₅NO
MW: 189.26 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07782420
CAS nummer: 884507-42-0
UN: 2735
ADR: 8 III