Methyl-5-bromonicotinoylacetate 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8693-1G OR8693-5G
APOSOR8693-1GEA 139 EUR
APOSOR8693-1G APOSOR8693-5G
Methyl-5-bromonicotinoylacetate 95+%
Methyl-5-bromonicotinoylacetate
Formule: C₉H₈BrNO₃
Smeltpunt: 93…94 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00216527
CAS nummer: 205985-97-3