2-(1-Pyrrolidinyl)aniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(Pyrrolidin-1-yl)aniline
OR8694-1G OR8694-250MG OR8694-5G
APOSOR8694-1GEA 95.1 EUR
APOSOR8694-1G APOSOR8694-250MG APOSOR8694-5G
2-(1-Pyrrolidinyl)aniline 97%
2-(1-Pyrrolidinyl)aniline
Formule: C₁₀H₁₄N₂
MW: 162.230 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03563756
CAS nummer: 21627-58-7