1-Methylindole-4-boronic acid pinacol ester 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole
OR8699-1G OR8699-50MG OR8699-5G
APOSOR8699-1GEA 144 EUR
APOSOR8699-1G APOSOR8699-50MG APOSOR8699-5G
1-Methylindole-4-boronic acid pinacol ester 97%
1-Methylindole-4-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₅H₂₀BNO₂
Smeltpunt: 95…96 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD08690266
CAS nummer: 898289-06-0