4-(1-Pyrrolidinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR8700-1G OR8700-250MG
APOSOR8700-1GEA 110 EUR
APOSOR8700-1G APOSOR8700-250MG
4-(1-Pyrrolidinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester 97%
4-(1-Pyrrolidinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₇H₂₆BNO₂
Smeltpunt: 45…50 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08690299
CAS nummer: 884507-39-5
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III