8-Bromoquinolin-2(1H)-one 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8708-1G OR8708-5G OR8708-10G
APOSOR8708-1GEA 23.4 EUR
APOSOR8708-1G APOSOR8708-5G APOSOR8708-10G
8-Bromoquinolin-2(1H)-one 98%
8-Bromoquinolin-2(1H)-one
Formule: C₉H₆BrNO
Smeltpunt: 185…186 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08741409
CAS nummer: 67805-67-8