1-Bromo-3,5-di-tert-butylbenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8717-100G OR8717-25G OR8717-5G
APOSOR8717-100GEA 164 EUR
APOSOR8717-100G APOSOR8717-25G APOSOR8717-5G
1-Bromo-3,5-di-tert-butylbenzene
1-Bromo-3,5-di-tert-butylbenzene
Formule: C₁₄H₂₁Br
MW: 269.23 g/mol
Smeltpunt: 62…66 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00796945
CAS nummer: 22385-77-9