3-[Benzyl(tert-butoxycarbonyl)amino]propanoic acid 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-(Benzylamino)propanoic acid, N-BOC protected
OR8718-1G OR8718-5G
APOSOR8718-1GEA 263 EUR
APOSOR8718-1G APOSOR8718-5G
3-[Benzyl(tert-butoxycarbonyl)amino]propanoic acid 95+%
3-[Benzyl(tert-butoxycarbonyl)amino]propanoic acid
Formule: C₁₅H₂₁NO₄
Smeltpunt: 48…52 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04037900
CAS nummer: 289889-03-8