2,4,5-Trimethoxybenzaldehyde 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8719-100G OR8719-25G OR8719-500G
APOSOR8719-100GEA 58.4 EUR
APOSOR8719-100G APOSOR8719-25G APOSOR8719-500G
2,4,5-Trimethoxybenzaldehyde 99%
2,4,5-Trimethoxybenzaldehyde
Formule: C₁₀H₁₂O₄
Kookpunt: 140 °C/4mmHg
Smeltpunt: 111…115 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003312
CAS nummer: 4460-86-0
EINECS: 224-713-3