(R)-(+)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8727-5G OR8727-1G
APOSOR8727-5GEA 22 EUR
APOSOR8727-5G APOSOR8727-1G
(R)-(+)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
(R)-(+)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
Formule: C₁₀H₁₁NO₂
Smeltpunt: 86…90 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010846
CAS nummer: 102029-44-7