(R)-(+)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (R)-4-Isopropyloxazolidin-2-one, (4R)-(+)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone
OR8729-25G OR8729-5G
APOSOR8729-25GEA 105 EUR
APOSOR8729-25G APOSOR8729-5G
(R)-(+)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone
(R)-(+)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone
Formule: C₆H₁₁NO₂
Smeltpunt: 70…74 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00075172
CAS nummer: 95530-58-8