(R)-(-)-β-Aminophenethyl alcohol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8742-100G OR8742-25G OR8742-5G
APOSOR8742-100GEA 152 EUR
APOSOR8742-100G APOSOR8742-25G APOSOR8742-5G
(R)-(-)-β-Aminophenethyl alcohol 95%
(R)-(-)-β-Aminophenethyl alcohol
Formule: C₈H₁₁NO
Smeltpunt: 75…78 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008062
CAS nummer: 56613-80-0
EINECS: 260-287-5