(S)-(+)-β-Aminophenethyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (S)-(+)-2-Phenylglycinol, L-Phenylglycinol, (S)-2-Amino-2-phenylethanol
OR8743-100G OR8743-25G OR8743-500G
APOSOR8743-100GEA 45.4 EUR
APOSOR8743-100G APOSOR8743-25G APOSOR8743-500G
(S)-(+)-β-Aminophenethyl alcohol
(S)-(+)-β-Aminophenethyl alcohol
Formule: C₈H₁₁NO
Smeltpunt: 75…78 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064404
CAS nummer: 20989-17-7