D-Phenylalaninol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR8744-100G OR8744-25G
APOSOR8744-100GEA 103 EUR
APOSOR8744-100G APOSOR8744-25G
D-Phenylalaninol
D-Phenylalaninol
Formule: C₉H₁₃NO
Smeltpunt: 89…95 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064298
CAS nummer: 5267-64-1
UN: 3259
ADR: 8,III