(S)-(-)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (S)-4-Benzyl-2-oxazolidinone, (S)-4-Benzyloxazolidin-2-one
OR8747-100G OR8747-25G OR8747-500G
APOSOR8747-100GEA 55.5 EUR
APOSOR8747-100G APOSOR8747-25G APOSOR8747-500G
(S)-(-)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
(S)-(-)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
Formule: C₁₀H₁₁NO₂
Smeltpunt: 86…90 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064496
CAS nummer: 90719-32-7