5-Methoxyindole-3-acetonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8748-1G OR8748-25G OR8748-5G
APOSOR8748-1GEA 44 EUR
APOSOR8748-1G APOSOR8748-25G APOSOR8748-5G
5-Methoxyindole-3-acetonitrile
5-Methoxyindole-3-acetonitrile
Formule: C₁₁H₁₀N₂O
Smeltpunt: 65…69 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD02094163
CAS nummer: 2436-17-1