α-Bromo-4-iodotoulene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-Iodobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-4-iodobenzene, α-Bromo-p-iodotoulene
OR8750-100G OR8750-25G OR8750-5G
APOSOR8750-100GEA 246 EUR
APOSOR8750-100G APOSOR8750-25G APOSOR8750-5G
α-Bromo-4-iodotoulene 97%
α-Bromo-4-iodotoulene
Formule: C₇H₆BrI
Kookpunt: 140 °C/15mmHg
Smeltpunt: 78…82 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00209656
CAS nummer: 16004-15-2
UN: 3261
ADR: 8,II