1-(6-Methylpyridin-2-yl)piperazine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8754-1G OR8754-5G OR8754-250MG
APOSOR8754-1GEA 65.8 EUR
APOSOR8754-1G APOSOR8754-5G APOSOR8754-250MG
1-(6-Methylpyridin-2-yl)piperazine 98%
1-(6-Methylpyridin-2-yl)piperazine
Formule: C₁₀H₁₅N₃
Kookpunt: 112…114 °C/0,1mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01320891
CAS nummer: 55745-89-6