4-Methoxypyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8764-25G OR8764-5G OR8764-100G
APOSOR8764-25GEA 26.3 EUR
APOSOR8764-25G APOSOR8764-5G APOSOR8764-100G
4-Methoxypyridine
4-Methoxypyridine
Formule: C₆H₇NO
Kookpunt: 191 °C
Smeltpunt: 4 °C
Dichtheid: 1,075 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 74 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00674049
CAS nummer: 620-08-6
EINECS: 210-624-7