2,4-Dichloro-6-methylpyrimidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR8768-100G OR8768-25G
APOSOR8768-100GEA 85.2 EUR
APOSOR8768-100G APOSOR8768-25G
2,4-Dichloro-6-methylpyrimidine
2,4-Dichloro-6-methylpyrimidine
Formule: C₅H₄Cl₂N₂
Kookpunt: 219 °C
Smeltpunt: 44…47 °C
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006064
CAS nummer: 5424-21-5
EINECS: 226-563-4
UN: 3263
ADR: 8,II