2-Formylfenylboronzuur 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Formylbenzeneboronic acid, (2-Formylphenyl)metaboric acid, 2-Boronobenzaldehyde, (2-Formylphenyl)boronic acid, Dihydroxy(2-formylphenyl)borane
OR8773-100G OR8773-25G OR8773-5G
APOSOR8773-100GEA 144 EUR
APOSOR8773-100G APOSOR8773-25G APOSOR8773-5G
2-Formylfenylboronzuur 97%
2-Formylfenylboronzuur
Formule: C₇H₇BO₃
Smeltpunt: 115…120 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00151822
CAS nummer: 40138-16-7