[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II) chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR8775-1G
OR8775-5G
OR8775-25G
APOSOR8775-1GEA
33.7
EUR
APOSOR8775-1G
APOSOR8775-5G
APOSOR8775-25G
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II) chloride
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II) chloride
Catalyst for Suzuki and Stille couplings.
Formule:
C₃₄H₂₈Cl₂P₂FePd Smeltpunt: 266…283 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00015757 CAS nummer: 72287-26-4 EINECS: 460-040-3 |