Tetrachloor-p-benzochinon 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8777-100G OR8777-25G OR8777-500G
APOSOR8777-100GEA 32.2 EUR
APOSOR8777-100G APOSOR8777-25G APOSOR8777-500G
Tetrachloor-p-benzochinon 98%
Tetrachloor-p-benzochinon
Formule: C₆Cl₄O₂
Smeltpunt: 287…290 °C
Dichtheid: 1,97 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001594
CAS nummer: 118-75-2
EINECS: 204-274-4
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III