4-(4-Methoxyphenyl)thiophene-2-carboxylic acid 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8778-1G OR8778-5G
APOSOR8778-1GEA 322 EUR
APOSOR8778-1G APOSOR8778-5G
4-(4-Methoxyphenyl)thiophene-2-carboxylic acid 95+%
4-(4-Methoxyphenyl)thiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₁₀O₃S
Smeltpunt: 193…169 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00203285
CAS nummer: 82437-74-9