ω-Bromo-3-methoxyacetophenone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR8784-25G OR8784-5G
APOSOR8784-25GEA 120 EUR
APOSOR8784-25G APOSOR8784-5G
ω-Bromo-3-methoxyacetophenone 98%
ω-Bromo-3-methoxyacetophenone
Formule: C₉H₉BrO₂
Smeltpunt: 60…62 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00000199
CAS nummer: 5000-65-7
EINECS: 225-666-1
UN: 3261
ADR: 8,II