3'-Chloropropiophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8786-100G OR8786-25G OR8786-500G
APOSOR8786-100GEA 39.6 EUR
APOSOR8786-100G APOSOR8786-25G APOSOR8786-500G
3'-Chloropropiophenone
3'-Chloropropiophenone
Formule: C₉H₉ClO
Kookpunt: 123…124 °C/13mmHg
Smeltpunt: 45…47 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009925
CAS nummer: 34841-35-5
EINECS: 252-242-3