1,2-Dichloorbenzeen
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: o-Dichlorobenzene
OR8794-100G OR8794-500G
APOSOR8794-100GEA 22 EUR
APOSOR8794-100G APOSOR8794-500G
1,2-Dichloorbenzeen
1,2-Dichloorbenzeen
Formule: C₆H₄Cl₂
Kookpunt: 178…180 °C
Smeltpunt: –18…–17 °C
Dichtheid: 1,306 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 66 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000535
CAS nummer: 95-50-1
EINECS: 202-425-9
UN: 1591
ADR: 6.1,III