D(+)-α-Acetobromoglucose
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-α-D-glucopyranosyl bromide, Bromo-2,3,4,6-Tetra-o-Acetyl-α-D-Glucopyranose, Acetobromo glucose, (2R,3R,4S,5R,6R)-2-(Acetoxymethyl)-6-bromotetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl triacetate, α-Acetobromoglucose, Acetobromo-α-D-glucose
OR8800T-25G OR8800T-5G
APOSOR8800T-25GEA 157 EUR
APOSOR8800T-25G APOSOR8800T-5G
D(+)-α-Acetobromoglucose
D(+)-α-Acetobromoglucose
Formule: C₁₄H₁₉BrO₉
MW: 411.2 g/mol
Smeltpunt: 89…90 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00063254
CAS nummer: 572-09-8
EINECS: 209-339-0