Ethyl-4-Hydroxy-1-piperidinecarboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Ethyl 4-hydroxypiperidine-1-carboxylate, 1-Carbethoxy-4-hydroxypiperidine, 4-Hydroxy-1-piperidinecarboxylic Acid Ethyl Ester
OR8802-100G OR8802-250G OR8802-500G
APOSOR8802-100GEA 39.5 EUR
APOSOR8802-100G APOSOR8802-250G APOSOR8802-500G
Ethyl-4-Hydroxy-1-piperidinecarboxylate
Ethyl-4-Hydroxy-1-piperidinecarboxylate
Formule: C₈H₁₅NO₃
MW: 173.21 g/mol
Dichtheid: 1.12 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00086880
CAS nummer: 65214-82-6