4-(Diethylamino)benzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8807-5G OR8807-10G OR8807-25G OR8807-100G
APOSOR8807-5GEA 58.6 EUR
APOSOR8807-5G APOSOR8807-10G APOSOR8807-25G APOSOR8807-100G
4-(Diethylamino)benzaldehyde
4-(Diethylamino)benzaldehyde
Formule: C₁₁H₁₅NO
Kookpunt: 174 °C/7mmHg
Smeltpunt: 38…42 °C
Vlampunt: 165 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00003382
CAS nummer: 120-21-8
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III