3',4'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8813-25G OR8813-5G OR8813-1G
APOSOR8813-25GEA 164 EUR
APOSOR8813-25G APOSOR8813-5G APOSOR8813-1G
3',4'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenone
3',4'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenone
Formule: C₁₀H₁₂O₄
Smeltpunt: 75…77 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016684
CAS nummer: 5396-18-9