5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8822-1G OR8822-25G OR8822-5G
APOSOR8822-1GEA 22 EUR
APOSOR8822-1G APOSOR8822-25G APOSOR8822-5G
5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole 97%
5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole
Formule: C₄H₇N₃
Kookpunt: 95…96 °C/0,5mmHg
Smeltpunt: 73…76 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00068156
CAS nummer: 1192-21-8