2-Mercaptoimidazole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8823-1G OR8823-5G OR8823-10G
APOSOR8823-1GEA 26.3 EUR
APOSOR8823-1G APOSOR8823-5G APOSOR8823-10G
2-Mercaptoimidazole 97%
2-Mercaptoimidazole
Formule: C₃H₄N₂S
Smeltpunt: 228…231 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005188
CAS nummer: 872-35-5
EINECS: 212-823-4