(±)-Methyl-2-bromobutyrate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR8824-1KG OR8824-25G OR8824-500G
APOSOR8824-1KGEA 261 EUR
APOSOR8824-1KG APOSOR8824-25G APOSOR8824-500G
(±)-Methyl-2-bromobutyrate
(±)-Methyl-2-bromobutyrate
Formule: C₅H₉BrO₂
Kookpunt: 137…138 °C
Dichtheid: 1,573 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 68 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009666
CAS nummer: 3196-15-4
EINECS: 221-699-0
UN: 3265
ADR: 8,III