2-Chloor-6-methylpyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8825-100G OR8825-25G OR8825-5G
APOSOR8825-100GEA 84.7 EUR
APOSOR8825-100G APOSOR8825-25G APOSOR8825-5G
2-Chloor-6-methylpyridine
2-Chloor-6-methylpyridine
Formule: C₆H₆ClN
Kookpunt: 64…68 °C/10mmHg
Dichtheid: 1,167 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 74 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006245
CAS nummer: 18368-63-3
EINECS: 242-241-6