3,4-Dichloropyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR8832-5G OR8832-10G
APOSOR8832-5GEA 22 EUR
APOSOR8832-5G APOSOR8832-10G
3,4-Dichloropyridine
3,4-Dichloropyridine
Formule: C₅H₃Cl₂N
Smeltpunt: 22…23 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01861989
CAS nummer: 55934-00-4