2-(4-Pyridyl)ethanesulphonic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR8834-25G OR8834-5G OR8834-100G
APOSOR8834-25GEA 67.2 EUR
APOSOR8834-25G APOSOR8834-5G APOSOR8834-100G
2-(4-Pyridyl)ethanesulphonic acid
2-(4-Pyridyl)ethanesulphonic acid
Formule: C₇H₉NO₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006452
CAS nummer: 53054-76-5
EINECS: 258-331-3
UN: 2585
ADR: 8,III