Methyl malonyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR8845-100G OR8845-25G OR8845-250G
APOSOR8845-100GEA 120 EUR
APOSOR8845-100G APOSOR8845-25G APOSOR8845-250G
Methyl malonyl chloride 97%
Methyl malonyl chloride
Formule: C₄H₅ClO₃
Kookpunt: 57…59 °C/12mmHg
Dichtheid: 1,273 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 80 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00013657
CAS nummer: 37517-81-0
EINECS: 253-540-6
UN: 3265
ADR: 8,II